Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösningsmedelsavfallssatser för burkar och hinkar
Produktkod. 15814564
Change view
Storlek:
100-415
70 mm Rieke
Material:
PTFE
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Material unitSize
15814564 70 mm Rieke PTFE Varje
15844534 100-415 Polypropen Varje
15854534 100-415 PTFE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15814564 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1201923
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VapLock™ Lösningsmedelsavfallssatser för burkar och hinkar samlar upp avloppsvatten från flera källor samtidigt som det minimerar skadliga lösningsmedelsavgaser
Olika kapsylstorlekar tillgängliga för att passa din lösningsmedelsbehållare
Garanti
Ingen
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lösningsmedelskompatibla behållare
Material PTFE
Storlek 70 mm Rieke
Trådstorlek (engelska) 1/2 tum. NPT(F), 1/4 tum. NPT(F), 1/4 tum-28 UNF(F)
För användning med (applikation) Lösningsmedelssäkerhet
Typ Lösningsmedelsavfallssats