Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösningsmedelsavfallsfördelarkapsyler för flaskor och carboys
Produktkod. 15834594
Storlek:
DIN 45
Material:
PTFE
Trådstorlek (engelska):
1/2 tum. NPT(F), 1/4 tum. NPT(F)
1/2 tum. NPT(F), 1/4 tum. NPT(F), 1/4 tum-28 UNF(F)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15834594
Brand: Cole-Parmer™ 1201884
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps för flaskor och Carboys ansluts till avfallsbehållare för ett säkert slutet system
  • Välj från en mängd olika lockstorlekar för att passa din behållare
  • Olika material, antal och storlekar på portar hjälper dig att anpassa till din applikation
Garanti
Ingen
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lösningsmedelskompatibla behållare
Material PTFE
Storlek DIN 45
Trådstorlek (engelska) 1/2 tum. NPT(F), 1/4 tum. NPT(F), 1/4 tum-28 UNF(F)
För användning med (applikation) Lösningsmedelssäkerhet
Typ Lösningsmedelsavfallsgrenrör, PTFE, DIN45, 1 x 1/2 inNPTF, 3 x 1/4 inNPTF, 6 x 1/4 in.-28 UNFF; 1/st