Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Gängade pluggar
Material:
PTFE
Trådstorlek (engelska):
1/4 in.-28 UNF(M)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Täta oanvänt grenrör och flasklocksportar
Garanti
Ingen
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | VapLock System för lösningsmedelsinneslutning |
| Material | PTFE |
| Trådstorlek (engelska) | 1/4 in.-28 UNF(M) |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelssäkerhet |
| Typ | Portkontakt |