Läs mer
Cole-Parmer™ VapLock™ Gängade pluggar
Produktkod. p-7144656
Material:
PTFE
Trådstorlek (engelska):
1/4 in.-28 UNF(M)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15864464
Brand: Cole-Parmer™ 1202047
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda VapLock™ Gängade pluggar för att täta oanvända portar för ett läckagebeständigt system
Täta oanvänt grenrör och flasklocksportar
Garanti
Ingen
Specifikationer
För användning med (utrustning) VapLock System för lösningsmedelsinneslutning
Material PTFE
Trådstorlek (engelska) 1/4 in.-28 UNF(M)
För användning med (applikation) Lösningsmedelssäkerhet
Typ Portkontakt