Läs mer
MedChemExpress Vapreotide acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.11% |
| CAS | 849479-74-9 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 1191.39 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 14.29 mg/mL (11.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | RC-160 acetate∣ BMY-41606 acetate |