Läs mer
MedChemExpress Vapreotide
Specifications
Specifications
| Renhet | 98.75% |
| CAS | 103222-11-3 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1131.37 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | RC160∣ BMY 41606 |