Läs mer
MedChemExpress Vapreotide
Produktkod. 16419348
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16419348 10 mg
1 options
Produktkod. 16419348 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0061
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Vapreotide is a neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, with an IC50 of 330 nM.
Specifikationer
Renhet 98.75%
CAS 103222-11-3
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1131.37 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic)
Synonym RC160∣ BMY 41606