Läs mer
Steris™ Vaprox Labware Rengöringsmedel
Produktkod. 10537650
Change view
Kvantitet:
3 koppar/fodral; 45 Cykler/fall
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10537650 3 koppar/fodral; 45 Cykler/fall Paket med 6
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10537650 Leverantör Steris™ Leverantörsnummer PB006EUR
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Använd det rena, speciellt formulerade flytande steriliseringsmedlet Steris Corporation™ Vaprox Labware Tvättmedel speciellt för applikationer för kontroll av miljökontamination inom sjukvården..
  • Hög renhet
  • Speciellt formulerat flytande steriliseringsmedel
  • Utvecklad för tillämpningar för kontroll av miljöföroreningar inom sjukvården.
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsmedel
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad US EPA (registreringsnummer 58779-4)
Behållartyp 950 mL patron maximerar förarens säkerhet och utformad så att lotnummer, utgångsdatum och steriliseringsmedelsnivå är synliga utan att ta bort patronen.
Beskrivning 35% väteperoxid
Kvantitet 3 koppar/fodral; 45 Cykler/fall
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vaprox Hydrogen Peroxide Sterilant
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..