missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vardenafil Oxopiperazine (Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desethyl Vardenafil Oxopiperazine |
| CAS | 448184-58-5 |
| Molekylformel | C21 H26 N6 O5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[2-Ethoxy-5-[(3-oxo-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 4-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-piperazinone, Vardenafil oxopiperazine (impurity) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N6O5S/c1-4-6-17-23-13(3)19-21(29)24-20(25-27(17)19)15-11-14(7-8-16(15)32-5-2)33(30,31)26-10-9-22-18(28)12-26/h7-8,11H,4-6,9-10,12H2,1-3H3,(H,22,28)(H,24,25,29) |
| LEDER | CCCc1nc(C)c2C(=O)N=C(Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNC(=O)C4 |
| IUPAC-namn | 2-[2-ethoxy-5-(3-oxopiperazin-1-yl)sulfonyl-phenyl]-5-methyl-7-propyl-1H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.53 |
| Formel vikt | 474.1685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?