Läs mer
Varenicline Tartrate, MedChemExpress
Produktkod. 16485587
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485587 5 mg
16464256 100 mg
16442848 10 mg
16419506 50 mg
16412546 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16485587 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10021
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Varenicline Tartrate(CP 526555;Champix) is a nicotinic receptor partial agonist; it stimulates nicotine receptors more weakly than nicotine itself does.
Varenicline Tartrate(CP 526555
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Varenicline Tartrate
CAS 375815-87-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19N3O6
Kvantitet 5 mg
Synonym CP 526555-18
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (55.35 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 14.29 mg/mL (39.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.C1(C2CC3CNC2)=C3C=C(N=CC=N4)C4=C1
Molekylvikt (g/mol) 361.35
Formel vikt 361.35
Procent renhet 97.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation