Läs mer
Varenicline, TRC
Produktkod. 30449003
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30449003 25 mg
1 options
Produktkod. 30449003 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV21563525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Varenicline
CAS 249296-44-4
Molekylformel C13 H13 N3
Kvantitet 25 mg
Synonym 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine','7,8,9,10-tetrahydro-, 7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, CP 526555, Champix, Chantix, Varenicline
InChI formel InChI=1S/C13H13N3/c1-2-16-13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15-1/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2/t8-,9+
LEDER C1NC[C@H]2C[C@@H]1c3cc4nccnc4cc23
Molekylvikt (g/mol) 211.262
Formel vikt 211.111