Läs mer
Berthold Technologies Variabel JET injektor (#1) i förläge
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
- Centro stöder upp till tre JET injektorer med variabla volymer i förmät- eller mätpositioner
- Ultrasnabb injektion minimerar fördröjningen mellan injektion och mätning
- Lämplig för att mäta snabba reaktioner såsom blixtluminescens
- Använder Teflon bälg för snabba och precisa injektioner
- Ger effektiv blandning och lång livslängd
- Levererar noggrann injektion av små och stora volymer med >98 % precision över hela volymområdet
- Designad för lågt underhåll tack vare friktionsfri drift
- Kompatibel med cellupphängningar tack vare låga skjuvkrafter och lämpliga material
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av injektion | JET Injektorer |
| Volym (metrisk) dispensering | 10 till 100 μl |
| Färg | Grå |
| För användning med (applikation) | Luminescensapplikationer |
| Spänning | 24 VDC |
| För användning med (utrustning) | Centro LB 963 mikroplattluminometer |