Läs mer
Berthold Technologies Variabel JET injektor (#2) i förposition
Produktkod. 31777352 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Volym (metrisk) dispensering:
10 till 100 μl
Produktkod. Volym (metrisk) dispensering
31777352 10 till 100 μl
1 options
Produktkod. 31777352 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 7037902
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Injektor för automatisk reagensdosering i kompatibla luminometrar.
  • Centro stöder upp till tre JET injektorer med variabla volymer i förmät- eller mätpositioner
  • Ultrasnabb injektion minimerar fördröjningen mellan injektion och mätning
  • Lämplig för att mäta snabba reaktioner såsom blixtluminescens
  • Använder Teflon bälg för snabba och precisa injektioner
  • Ger effektiv blandning och lång livslängd
  • Levererar noggrann injektion av små och stora volymer med >98 % precision över hela volymområdet
  • Designad för lågt underhåll tack vare friktionsfri drift
  • Kompatibel med cellupphängningar tack vare låga skjuvkrafter och lämpliga material
Specifikationer
Typ av injektion JET Injektorer
Volym (metrisk) dispensering 10 till 100 μl
Färg Grå
För användning med (applikation) Luminescensapplikationer
Spänning 24 VDC
För användning med (utrustning) Centro LB 963 mikroplattluminometer