Läs mer
Berthold Technologies Variabel JET injektor (#3)
Codice prodotto. 31777429 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk) dispensering:
10 till 100 μl
Codice prodotto. Volym (metrisk) dispensering
31777429 10 till 100 μl
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31777429 missing translation for 'mfr' Berthold Technologies missing translation for 'supplierNo' 7037903
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Injektor för reagensdosering i kompatibla luminometrar med flexibla installationsalternativ.
  • Centro stöder upp till tre JET injektorer med variabla volymer i förmät- eller mätpositioner
  • Ultrasnabb injektion minimerar fördröjningen mellan injektion och mätning
  • Lämplig för att mäta snabba reaktioner såsom blixtluminescens
  • Använder Teflon bälg för snabba och precisa injektioner
  • Ger effektiv blandning och lång livslängd
  • Levererar noggrann injektion av små och stora volymer med >98 % precision över hela volymområdet
  • Designad för lågt underhåll tack vare friktionsfri drift
  • Kompatibel med cellupphängningar tack vare låga skjuvkrafter och lämpliga material
Specifica
Typ av injektion JET Injektorer
Volym (metrisk) dispensering 10 till 100 μl
Färg Grå
För användning med (applikation) Luminescensapplikationer
Spänning 24 VDC
För användning med (utrustning) Centro LB 963 mikroplattluminometer
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.