Learn More
Berthold Technologies Variable JET Injector (#3)
Código de producto. 31777429 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volume (Metric) Dispense:
10 to 100 μL
Tamaño de la unidad:
Each
Código de producto. Volume (Metric) Dispense Tamaño de la unidad
31777429 10 to 100 μL Each
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31777429 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 7037903
 Restricted Item
Beräknad leverans: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Injector for reagent dispensing in compatible luminometers with flexible installation options.
  • Centro supports up to three JET injectors with variable volumes in pre-measurement or measurement positions
  • Ultra-fast injection minimizes delay between injection and measurement
  • Suitable for measuring fast reactions such as flash luminescence
  • Uses Teflon bellows for fast and accurate injections
  • Provides efficient mixing and long service life
  • Delivers accurate injection of small and large volumes with >98% precision across the volume range
  • Designed for low maintenance due to frictionless operation
  • Compatible with cell suspensions due to low shear forces and appropriate materials
Especificaciones
Injection Type JET Injectors
Volume (Metric) Dispense 10 to 100 μL
Color Gray
For Use With (Application) Luminescence Applications
Voltage 24 VDC
For Use With (Equipment) Centro LB 963 Microplate Luminometer
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.