Beskrivning
- Rymmer 1, 2, 5, 10, 20, 50 och 100 mm banlängdsceller
- Inkluderar en tumskruv
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cellhållare |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Ultrospec 7000/8000/9000 |
| Håller | 1, 2, 5, 10, 20, 50 och 100 mm banlängdsceller |
| Inkluderar | 1 x tumskruv |
| Form | Rektangulär |