Läs mer
Watson-Marlow 323-seriedrivning med 313DW pumphead
Produktkod. 15306151
Change view
Pumphuvud:
313D
323Du
323E/D
323S/D
323U/D
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pumphuvud Förpackningsstorlek
15306151 323E/D -
12416350 323S/D Varje
12406350 313D Varje
12426350 323U/D Varje
12436350 323Du Varje
12456340 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15306151 Leverantör Watson-Marlow Leverantörsnummer 030.3124.3DE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52305.70 SEK
    40250.92 SEK / Paket med 1
    Save 12054.78 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
300-seriens kapslade pumpar. Enkel- eller flerkanaliga bänkpumpar med manuell, fjärrstyrd, analog RS232-styrning och noggrann dosering.
  • 300-seriens laboratoriepumpar är en bänkpumplösning med manuell, fjärrstyrd, analog eller RS232-styrning. Med ett kemiskt resistent ABS-tak och IP31-skydd har 323E/D-pumpar ett membrantangentbord som styr pumpen och en digital LCD-skärm för att visa hastighet. Det finns fyra modeller med ökande funktionalitet:
  • 323E/DDu RS232/automatiska/manuella förbättrade högflödespumpar
  • 323E/DU och 323E/DU analog-automat samt förbättrade manuella styrpumpar
  • 323E/DS högpresterande manuella styrpumpar
  • 323E/DE manuella styrpumpar
Pumphuvudalternativ tillgängliga som standard (andra tillgängliga på begäran):
  • 313D och 313D2 tre-rullade pumphuvuden för kontinuerlig rördragning
  • 314D och 314D2 fyrrullade pumphuvuden för kontinuerlig tubning
  • 314MC fyrrullade femkanaliga mikrokassettpumphuvuden
  • 318MC åtta-rullade femkanaliga mikrokassettpumphuvuden
  • 501RL och 501RL2 pumphuvuden för kontinuerlig tubning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP31
Flödeshastighet 4,1 till 2000 ml/min.
Motorhastighet 15 till 400 varv per minut
Reversibel Ja
Pumphuvud 323E/D
Hastighetskontroll Knappsats, manuell kontroll
Mått (L x B x H) 230 x 230 x 132 mm
Spänning 100/120/220/240 V