Läs mer
WTW™ Termoaktor med variabel våglängd med 4 temperaturinställningar
Produktkod. 10132342
Change view
Håller:
12 reaktionskyvetter
2 x 12 reaktionskyvetter i 2 värmeblock
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
10132342 2 x 12 reaktionskyvetter i 2 värmeblock Varje
10159081 12 reaktionskyvetter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10132342 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 1P231
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För sönderdelning av COD, totalt kväve och totalt fosfor
Standardiserade rötningsprogram för standardparametrarna COD, snabb COD (148 C, °20 min.), totalt kväve, totalt fosfor, TOC och tungmetaller av galvanisering med automatisk uppvärmning och avstängning. 8 användardefinierade rötningar vid temperaturer mellan 25-°170 C kan programmeras för speciella nedbrytningar och tillåter därför även högtemperaturrötning. Två olika program för 12 kyvetter vardera kan köras samtidigt. Du kan använda en extern temperatursensor istället för en flaska med datautmatning till PC/skrivare för analytisk kvalitetssäkring (AQA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Termoaktör
Hertz 50/60 Hz
Spänning 230/115 V
Wattal 560 W
Djup (metriskt) 315 mm
Elektriska krav 115/230 V± 15 %, 50/60 Hz, 560 W
För användning med (applikation) Rutinmässiga och specialiserade uppgifter i avloppsvatten och i laboratorier
Höjd (metrisk) 185 mm
Håller 2 x 12 reaktionskyvetter i 2 värmeblock
Bredd (metrisk) 256 mm