Läs mer
WTW™ Termoaktor med variabel våglängd med 4 temperaturinställningar
Beskrivning
Termoaktorer för sönderdelning av COD, totalt kväve och totalt fosfor, inklusive kortvarig och självprogrammerad högtemperatursönderdelning upp till 170 °C. Den höga reaktionstemperaturen under en definierad tidsperiod säkerställer en fullständig nedbrytning av provet. Erforderliga temperaturer och nedbrytningstider för standardparametrarna lagras i varje WTW termoreaktor. Dessutom finns det olika alternativ för självprogrammering och kyvettnummer tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Termoaktör |
| Spänning | 230/115 V |
| Wattal | 280 W |
| Djup (metriskt) | 315 mm |
| Elektriska krav | 115/230 V± 15 %, 50/60 Hz, 280 W |
| För användning med (applikation) | Rutinmätningar, avloppsvatten |
| Höjd (metrisk) | 185 mm |
| Håller | 12 reaktionskyvetter |
| Bredd (metrisk) | 256 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |