Läs mer
Trajan™ Varian SPI Liner
Produktkod. 12943971
Change view
Kvantitet:
1 st
5/förpackning
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
Inkluderar:
0,25 mm Begränsning
0,5 mm Begränsning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Diameter (metrisk) Inre Inkluderar Förpackningsstorlek
12943971 1 st 0,8 mm 0,5 mm Begränsning Varje
10635841 5/förpackning 0,5 mm 0,25 mm Begränsning Paket med 5
10107210 5/förpackning 0,8 mm 0,25 mm Begränsning Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12943971 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 09203401
Beräknad leverans: 28-10-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Varian/Bruker-instrument
Specifikationer
Produkttyp SPI Liner
För användning med (applikation) 0,53 mm ID På kolumn
Inkluderar 0,5 mm Begränsning
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 54 mm
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 4.6 mm
För användning med (utrustning) Varian GC Instruments