Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ Kemidiafragmapump, MD 4C VARIO Välja
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16231782 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16231782
Brand: VACUUBRAND™ 20736550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exakt vakuumkontroll för labb som arbetar med de vanligaste lösningsmedlen genom att justera motorhastigheten. Den integrerade VACUU·SELECT™ Controller tillhandahåller ett lättanvänt, applikationsbaserat gränssnitt som täcker alla vanliga labbapplikationer.
  • VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet i laboratoriet
  • Automatisk kokpunktsdetektering och justering av vakuumet för korta processtider
  • Extraordinär membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
  • Uppfyller höga vakuumkrav för de flesta högkokande lösningsmedel
  • Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer, kör helautomatiska destillationer eller skapa unika applikationer med enkel dra-och-släpp-redigering
  • VACUU·SELECT Styrenheten upptäcker lösningsmedelskokning och justerar automatiskt pumpens motorhastighet för att bibehålla processkontroll under lösningsmedelsavdunstning
  • VARIO Motor Speed Control ger exceptionellt långa underhållsintervaller
  • Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
  • Välj mellan 14 språk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,5 Mbar (utan gasballast), 3 Mbar (med gasballast)
Kontrollera VACUU·SELECT
Fraktvikt (metrisk) 24.1 kg
Inkluderar Färdig att använda pumpenhet (komplett monterad med manual)
Motorhastighet 30-2400 min -1
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast
Mått (L x B x H) 325 x 243 x 245 mm
Material PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM
Modell MD 4 C VARIO Välja
Bullernivå 43 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.53 kW
Vikt (metrisk) 17.4 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 4,6 m3 /h.
Frekvens 50-60 Hz
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP20
Antal pumphuvuden 4
Användningsområden Intelligent vakuum med VARIO™-kontroll, roterande förångare/parallell förångare, vakuumkoncentratorer, torkkammare
Antal etapper 3
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 200/230 V