Läs mer
VACUUBRAND™ Pumpenhet, kemikaliebeständig, PC 3001 VARIO select
GREENER_CHOICE
Ger exakt vakuumkontroll genom att justera motorhastigheten. Automatiskt indunstningsläge är perfekt för att styra tillämpningar som roterande industning. Olika kondensortyper finns tillgängliga för att möta en rad önskade tillämpningar.
Brand:  VACUUBRAND™ 20700200
57426.11 SEK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15906005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85740.00 SEK
    63324.90 SEK / Varje
    Spara 22415.10 SEK
    26% Off
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • VACUU ·SELECT-kontroller detekterar lösningsmedelskokning och justerar automatiskt pumpens motorhastighet för att bibehålla processkontroll för lösningsmedelsavdunstning
  • Förenkla labbarbete med ett grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer
  • Automatisk kokpunktsdetektering och kontinuerlig optimering av vakuumnivåer för snabba processtider
  • Kompakt och kraftfull; överlägsen prestanda även med kontinuerlig kondensatrensning
  • Extremt låg strömförbrukning, effektiv lösningsmedelsåtervinning och oljefri för miljövänlig drift
  • Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer, kör helautomatiska destillationer eller skapa unika applikationer med enkel dra-och-släpp-redigering
  • VARIO motorvarvtalsreglering för exceptionellt långa underhållsintervaller
  • Glasinloppsseparator med en robust skyddande beläggning förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
  • Lämplig för användning med högkokande lösningsmedel
  • Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
  • Välj mellan 14 språk
  • Viskande tyst och ultralåg vibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
2 Mbar (utan gasballast), 4 Mbar (med gasballast)
12.2 kg
200 till 3000 min -1
200/230 V, 50-60 Hz och 100/120 V, 50-60 Hz
Avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel
PC 3001 VARIO Select
CEE
9.4 kg
10 °C
50-60 Hz
IP20
3
200/230 V
VACUU·SELECT
Färdig att använda pump (komplett monterad med manual)
CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast
303 x 306 x 400 mm
PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM
42 dBA
0.16 kW
40 °C
2 m3/h.
Membranpump
4
1,1 bar