Läs mer
VACUUBRAND™ Pumpenhet, kemikaliebeständig, PC 3001 VARIO select
Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Modell:
PC 3001 VARIO Select
PC 3001 VARIO Select EK Peltronic
PC 3001 VARIO Select IK
PC 3001 VARIO Select TE
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- VACUU ·SELECT-kontroller detekterar lösningsmedelskokning och justerar automatiskt pumpens motorhastighet för att bibehålla processkontroll för lösningsmedelsavdunstning
- Förenkla labbarbete med ett grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer
- Automatisk kokpunktsdetektering och kontinuerlig optimering av vakuumnivåer för snabba processtider
- Kompakt och kraftfull; överlägsen prestanda även med kontinuerlig kondensatrensning
- Extremt låg strömförbrukning, effektiv lösningsmedelsåtervinning och oljefri för miljövänlig drift
- Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer, kör helautomatiska destillationer eller skapa unika applikationer med enkel dra-och-släpp-redigering
- VARIO motorvarvtalsreglering för exceptionellt långa underhållsintervaller
- Glasinloppsseparator med en robust skyddande beläggning förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
- Lämplig för användning med högkokande lösningsmedel
- Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
- Välj mellan 14 språk
- Viskande tyst och ultralåg vibration
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 2 Mbar (utan gasballast), 4 Mbar (med gasballast) |
| Kontrollera | VACUU·SELECT |
| Fraktvikt (metrisk) | 12.9 kg |
| Inkluderar | Pump som är färdig att använda (fullständigt monterad med manual), torriskondensor |
| Motorhastighet | 200 till 3000 min -1 |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast |
| Elektriska krav | 200/230 V, 50-60 Hz och 100/120 V, 50-60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 301 x 341 x 493 mm |
| Beskrivning | Torriskondensor eliminerar behovet av en kylvattenanslutning |
| Material | PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM |
| Visa mer |