Läs mer
VACUUBRAND™ Pumpenhet, kemikaliebeständig, PC 3001 VARIO select
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7203519 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Modell:
PC 3001 VARIO Select
PC 3001 VARIO Select EK Peltronic
PC 3001 VARIO Select IK
PC 3001 VARIO Select TE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15906005
Brand: VACUUBRAND™ 20700200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exakt vakuumkontroll genom att justera motorhastigheten. Automatiskt indunstningsläge är perfekt för att styra tillämpningar som roterande industning. Olika kondensortyper finns tillgängliga för att möta en rad önskade tillämpningar.
  • VACUU ·SELECT-kontroller detekterar lösningsmedelskokning och justerar automatiskt pumpens motorhastighet för att bibehålla processkontroll för lösningsmedelsavdunstning
  • Förenkla labbarbete med ett grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer
  • Automatisk kokpunktsdetektering och kontinuerlig optimering av vakuumnivåer för snabba processtider
  • Kompakt och kraftfull; överlägsen prestanda även med kontinuerlig kondensatrensning
  • Extremt låg strömförbrukning, effektiv lösningsmedelsåtervinning och oljefri för miljövänlig drift
  • Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer, kör helautomatiska destillationer eller skapa unika applikationer med enkel dra-och-släpp-redigering
  • VARIO motorvarvtalsreglering för exceptionellt långa underhållsintervaller
  • Glasinloppsseparator med en robust skyddande beläggning förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
  • Lämplig för användning med högkokande lösningsmedel
  • Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
  • Välj mellan 14 språk
  • Viskande tyst och ultralåg vibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 2 Mbar (utan gasballast), 4 Mbar (med gasballast)
Kontrollera VACUU·SELECT
Fraktvikt (metrisk) 12.2 kg
Inkluderar Färdig att använda pump (komplett monterad med manual)
Motorhastighet 200 till 3000 min -1
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast
Elektriska krav 200/230 V, 50-60 Hz och 100/120 V, 50-60 Hz
Mått (L x B x H) 303 x 306 x 400 mm
Beskrivning Avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel
Material PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM
Modell PC 3001 VARIO Select
Bullernivå 42 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.16 kW
Vikt (metrisk) 9.4 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 2 m3/h.
Frekvens 50-60 Hz
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP20
Antal pumphuvuden 4
Antal etapper 3
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 200/230 V