Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3002 VARIO Välja
Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet i laboratoriet
- Automatisk kokpunktsdetektering och justering av vakuumet för korta processtider
- Kompakt och effektiv, bra ultimat vakuum även med öppen gasballastventil
- Mycket tyst drift med låg vibration och extra långa serviceintervaller
- Utmärkt miljökompatibilitet genom låg energiförbrukning och effektiv återvinning av lösningsmedel
- PC 3002 VARIO™ lämpar sig för arbete med de vanligaste lösningsmedlen
- Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer, kör helautomatiska destillationer eller skapa unika applikationer med enkel dra-och-släpp-redigering
- VACUU·SELECT Styrenheten upptäcker lösningsmedelskokning och justerar automatiskt pumpens motorhastighet för att bibehålla processkontroll under lösningsmedelsavdunstning
- Inloppsseparator av glas med en robust skyddande beläggning, förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
- Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
- Välj mellan 14 språk
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 7 Mbar (utan gasballast), 12 Mbar (med gasballast) |
| Kontrollera | VACUU·SELECT |
| Fraktvikt (metrisk) | 29 kg |
| Inkluderar | Färdig att använda pumpenhet (komplett monterad med manual) |
| Motorhastighet | 30 till 2400 min -1 |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast |
| Mått (L x B x H) | 419 x 243 x 457 mm |
| Beskrivning | Peltronic™ ångkondensator fungerar utan kylmedel |
| Material | PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM |
| Modell | PC 3002 VARIO Välj EK Peltronic |
| Visa mer |