Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3003 VARIO Välja
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15997735 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15997735
Brand: VACUUBRAND™ 20738450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exakt vakuumkontroll genom att justera motorhastigheten medan en avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel. Det automatiska förångningsläget är perfekt för att styra applikationer som rotationsindunstning.
  • VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet i laboratoriet
  • Automatisk kokpunktsdetektering och justering av vakuumet för korta processtider
  • Idealisk för avdunstning av högkokande lösningsmedel, även vid låga temperaturer
  • Extraordinär membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
  • Utmärkt miljökompatibilitet genom låg energiförbrukning och effektiv återvinning av lösningsmedel
  • Den höga pumphastigheten och djupa slutvakuumet är lämplig för krävande applikationer med högkokande lösningsmedel under låga temperaturer
  • Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer, kör helautomatiska destillationer eller skapa unika applikationer med enkel dra-och-släpp-redigering
  • VACUU·SELECT Styrenheten upptäcker lösningsmedelskokning och justerar automatiskt pumpens motorhastighet för att bibehålla processkontroll under lösningsmedelsavdunstning
  • VARIO Motorhastighetskontroll ger exceptionellt långa underhållsintervaller
  • Inloppsseparator av glas med en robust skyddande beläggning förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
  • Avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel när de används med en kylvattenledning eller recirkulerande kylare
  • Pekskärmsdisplay kan manövreras även med säkerhetshandskar
  • Välj mellan 14 språk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 0,6 Mbar (utan gasballast), 1,5 Mbar (med gasballast)
Kontrollera VACUU·SELECT
Fraktvikt (metrisk) 24.3 kg
Inkluderar Färdig att använda pumpenhet (komplett monterad med manual)
Motorhastighet 30-2400 min -1
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast
Mått (L x B x H) 419 x 243 x 457 mm
Material PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM
Modell PC 3003 VARIO Välja
Bullernivå 43 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.53 kW
Vikt (metrisk) 21.1 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 2,8 m3 /h.
Frekvens 50-60 Hz
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 4
Användningsområden Intelligent vakuum med VARIO™-kontroll, roterande förångare/parallell förångare, vakuumkoncentratorer, torkkammare
Antal etapper 4
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 200/230 V