Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3004 VARIO Välja
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15950231 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Pluggtyp:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Modell:
PC 3004 VARIO Välj EKP
PC 3004 VARIO Välja
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Modell unitSize
15950231 CEE PC 3004 VARIO Välja Varje
16251792 Kaltgerätestecker EN 60320 PC 3004 VARIO Välj EKP -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15950231 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20737550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exakt vakuumkontroll genom att justera motorhastigheten, en avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel. Det automatiska förångningsläget är perfekt för att styra applikationer som rotationsindunstning.
  • VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet i laboratoriet
  • Automatisk kokpunktsdetektering och justering av vakuumet för korta processtider
  • Kraftfull vakuumpump uppfyller höga vakuumkrav för de flesta högkokande lösningsmedel
  • Extraordinär membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
  • Utmärkt miljökompatibilitet genom låg energiförbrukning och effektiv återvinning av lösningsmedel
  • Pumpen är lämplig för krävande applikationer, även med lösningsmedel med hög kokpunkt
  • Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer, kör helautomatiska destillationer eller skapa unika applikationer med enkel dra-och-släpp-redigering
  • VACUU·SELECT Styrenheten upptäcker lösningsmedelskokning och justerar automatiskt pumpens motorhastighet för att bibehålla processkontroll under lösningsmedelsavdunstning
  • VARIO motorvarvtalsreglering för exceptionellt långa underhållsintervaller
  • Inloppsseparator av glas med en robust skyddande beläggning förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
  • Avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel när de används med en kylvattenledning eller recirkulerande kylare
  • Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
  • Välj mellan 14 språk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,5 Mbar (utan gasballast), 3 Mbar (med gasballast)
Kontrollera VACUU·SELECT
Fraktvikt (metrisk) 24.8 kg
Inkluderar Färdig att använda pumpenhet (komplett monterad med manual)
Motorhastighet 30 till 2400 min -1
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast
Mått (L x B x H) 419 x 243 x 457 mm
Material PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM, Keramik, PPS
Modell PC 3004 VARIO Välja
Bullernivå 43 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.53 kW
Vikt (metrisk) 21.6 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 4,6 m3 /h.
Frekvens 50-60 Hz
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 4
Användningsområden Intelligent vakuum med VARIO™-kontroll, roterande förångare/parallell förångare, vakuumkoncentratorer, torkkammare
Antal etapper 3
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 200/230 V