Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ Membranpump, MV 2 VARIO Välja
Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Beskrivning
- För kontinuerlig, oljefri pumpning av icke-korrosiva gaser till en vakuumnivå så djup som 0,3 mbar
- Extraordinär membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
- Föroreningsfri pumpning och evakuering
- Kraftfull pump med utmärkt ultimat vakuum
- TURBO ·MODE för användning som stödpump för turbopumpar
- VARIO Teknologi ger exakt vakuumkontroll genom att justera motorhastigheten vilket resulterar i exceptionellt långa underhållsintervall
- VACUU·SELECT Controller är en lättanvänd, effektiv styrenhet för laboratorieapplikationer
- Fördefinierade rutiner för enskilda ansökningar
- Enkel dra-och-släpp-redigering för att skapa nya procedurer
- Pekskärmsdisplay kan användas även när du bär skyddshandskar
- Välj mellan 14 språk
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 0,3 Mbar |
| Kontrollera | VACUU·SELECT |
| Fraktvikt (metrisk) | 22.1 kg |
| Inkluderar | Färdig att använda pump (komplett monterad med manual) |
| Motorhastighet | 30 till 2400 min -1 |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast |
| Mått (L x B x H) | 325 x 235 x 245 mm |
| Modell | MV 2 VARIO Välja |
| Bullernivå | 45 dBA |
| Pluggtyp | CEE |
| Visa mer |