Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ MD 12C NT Välj Kemimembranpump
Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
UK
Max. Vakuum:
1,5 mbar
3 mbar
Beskrivning
- VACUU·SELECT vakuumkontroller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet i laboratoriet
- Automatisk kokpunktsdetektering och justering av vakuum för korta processtider
- Uppfyller höga vakuumkrav för stora mängder av de flesta högkokande lösningsmedel
- Extra lång membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
- Maximalt vakuum är med gasballast
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 3 mbar |
| Inkluderar | Monterad pump, manuell |
| Bullernivå | 47 dBA |
| Pluggtyp | CEE |
| Vikt (metrisk) | 28.9 kg |
| Flödeshastighet | 14,3 m3 /h. |
| Total höjd (metrisk) | 450 mm |
| Total längd (metrisk) | 533 mm |
| Total bredd (metrisk) | 260 mm |
| Pumptyp | Vakuumsystem |
| Visa mer |