Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ MD 12C NT Välj Kemimembranpump
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17754909 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
UK
Max. Vakuum:
1,5 mbar
3 mbar
Produktkod. 17754909
Brand: VACUUBRAND™ 25743752
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna pump ger en lösning för dem som behöver hög pumphastighet och arbetar med lösningsmedel med hög kokpunkt. MD 12C NT levererar tillförlitlig prestanda för golvstående rotationsindunstare, vakuumtorkugnar, vakuumdestillationskolonner och andra liknande applikationer.
  • VACUU·SELECT vakuumkontroller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet i laboratoriet
  • Automatisk kokpunktsdetektering och justering av vakuum för korta processtider
  • Uppfyller höga vakuumkrav för stora mängder av de flesta högkokande lösningsmedel
  • Extra lång membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
  • Maximalt vakuum är med gasballast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,5 mbar
Inkluderar Monterad pump, manuell
Bullernivå 47 dBA
Pluggtyp UK
Vikt (metrisk) 28.9 kg
Flödeshastighet 14,3 m3 /h.
Total höjd (metrisk) 450 mm
Total längd (metrisk) 533 mm
Total bredd (metrisk) 260 mm
Pumptyp Vakuumsystem
Kapslingsklassificering IP40
Maximalt tryck 1,1 bar
För användning med (utrustning) Roterande förångare, vakuumtorkande ugnar, vakuumdestillationskolonner
Spänning 200/230 V