Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ MV 10C NT Välj Kemimembranpump
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17734919 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
UK
Produktkod. 17734919
Brand: VACUUBRAND™ 25744752
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MV 10C NT pumpen är idealisk för dem som behöver hög pumphastighet och ett fraktionerat millibar ultimat vakuum för att arbeta med lösningsmedel med hög kokpunkt. Denna pump levererar tillförlitlig prestanda för golvstående rotationsindunstare, vakuumtorkugnar, vakuumdestillationskolonner och andra liknande applikationer.
  • VACUU·SELECT vakuumkontroller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet i laboratoriet
  • Automatisk kokpunktsdetektering och justering av vakuum för korta processtider
  • Idealisk för avdunstning av stora mängder högkokande lösningsmedel, även vid låga temperaturer
  • Extra lång membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 0,6 mbar
Inkluderar Monterad pump, manuell
Bullernivå 47 dBA
Pluggtyp UK
Vikt (metrisk) 28.9 kg
Flödeshastighet 12,8 m3 /h.
Total höjd (metrisk) 450 mm
Total längd (metrisk) 533 mm
Total bredd (metrisk) 260 mm
Pumptyp Vakuumsystem
Kapslingsklassificering IP40
Maximalt tryck 1,1 bar
För användning med (utrustning) Roterande förångare, vakuumtorkande ugnar, vakuumdestillationskolonner
Spänning 200/230 V