Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ PC 3010 NT Välj Chemistry Pumping Unit
Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
CH
UK
Beskrivning
- VACUU·SELECT vakuumkontroller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet i laboratoriet
- Automatisk kokpunktsdetektering och justering av vakuum för korta processtider
- Idealisk för avdunstning av stora mängder högkokande lösningsmedel, även vid låga temperaturer
- Extra lång membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
- Miljökompatibilitet genom låg energiförbrukning och effektiv återvinning av lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 0,6 mbar |
| Inkluderar | Monterad pump, manuell |
| Bullernivå | 47 dBA |
| Pluggtyp | CH |
| Vikt (metrisk) | 29.7 kg |
| Flödeshastighet | 12,8 m3 /h. |
| Total höjd (metrisk) | 450 mm |
| Total längd (metrisk) | 616 mm |
| Total bredd (metrisk) | 387 mm |
| Pumptyp | Vakuumsystem |
| Visa mer |