Läs mer
VACUUBRAND™ VARIO™ PC 3010 NT Välj Chemistry Pumping Unit
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227740 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
CH
UK
Produktkod. 17744919
Brand: VACUUBRAND™ 25744850
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PC 3010 NT pumpenheten kontrollerar vakuumnivån exakt för att uppnå oöverträffad processkontroll. Med sin kombination av hög pumphastighet och fraktionellt millibar slutvakuum är denna pump lämplig för krävande applikationer, även med lösningsmedel med hög kokpunkt vid låga temperaturer.
  • VACUU·SELECT vakuumkontroller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet i laboratoriet
  • Automatisk kokpunktsdetektering och justering av vakuum för korta processtider
  • Idealisk för avdunstning av stora mängder högkokande lösningsmedel, även vid låga temperaturer
  • Extra lång membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
  • Miljökompatibilitet genom låg energiförbrukning och effektiv återvinning av lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 0,6 mbar
Inkluderar Monterad pump, manuell
Bullernivå 47 dBA
Pluggtyp CEE
Vikt (metrisk) 29.7 kg
Flödeshastighet 12,8 m3 /h.
Total höjd (metrisk) 450 mm
Total längd (metrisk) 616 mm
Total bredd (metrisk) 387 mm
Pumptyp Vakuumsystem
Kapslingsklassificering IP40
Användningsområden Arbeta i Miniplants, Kilo Labs, Scale-up Facilities
Maximalt tryck 1,1 bar
För användning med (utrustning) Roterande förångare, vakuumtorkande ugnar, vakuumdestillationskolonner
Spänning 200/230 V