Läs mer
Lauda™ Variocool VC 1200 Processtermostat med CEE7/7-kontakt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16883600
Max. Tryck:
0,9 bar
0.9 bar
3,2 bar
3.2 bar
4.8 bar
Energiförbrukning:
2.6 kW
3.3 kW
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16883600
Brand: Lauda™ L000712
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Processtermostat lämplig för användning med icke brännbara värmeöverföringsvätskor
  • Färgad TFT-display för samtidig indikering av faktiska och inställda värden, grafisk illustration av temperaturprofilen
  • Rensa textmenynavigering
  • Sex valbara språk: DE, EN, FR, SP , IT, RU
  • Enkel inmatning via markör och funktionstangenter
  • Helelektronisk kontinuerlig styrenhet med PID-funktion
  • Elektronisk nivåindikering och lågnivålarm
  • Kraftfull tryckpump USB gränssnitt som standard
    • Uppgraderbar med gränssnittsmodul (analog, kontakt, RS 232/485, Profibus , Ethernet-USB)
  • Fjärrfelsindikering genom flytande kontakt
  • Integrerad programmerare med max 150 segment, uppdelad i fem program
  • Justerbar bypass för tryckbegränsning
  • Fyllningsöppning på toppen, avtappningskran på baksidan
  • SmartCool-system för energibesparande digital kylstyrning inklusive styrning av kompressor till och från
  • Fungerar med icke brandfarliga vätskor (vatten, vatten/glykol)
  • Kondensorns kylluft
  • Tekniska egenskaper :
    • Arbetstemperaturområde: -20 till 80° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 5 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,05± K
    • In-/utloppsgänga (utvändigt): G 3/4
    • Tryckjustering: bypass
    • Påfyllningsvolym max: 15 L
    • Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
    • Standardtillbehör:
      • Två nipplar 3/4 tum med skruvlock G 3/4 för pumpanslutningar
  • Specifikationer
    Temperaturområde -20 °C till +80 °C
    Max. Tryck 0,9 bar
    Energiförbrukning 3.3 kW
    Spänning 230 V