Läs mer
Lauda™ Variocool VC 3000 cirkulationskylare med CEE7/7-kontakt och integrerad värmare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16813610
Change view
Max. Tryck:
3,2 bar
4,8 bar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Max. Tryck
16813610 3,2 bar
16853630 4,8 bar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16813610 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L000715
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Cirkulationskylare med integrerad värmare
  • Färgad TFT-display för samtidig indikering av faktiska och inställda värden, grafisk illustration av temperaturprofilen
  • Rensa textmenynavigering
  • Sex valbara språk: DE, EN, FR, SP , IT, RU
  • Enkel inmatning via markör och funktionstangenter
  • Helelektronisk kontinuerlig styrenhet med PID-funktion
  • Elektronisk nivåindikering och lågnivålarm
  • Kraftfull tryckpump USB gränssnitt som standard
    • Uppgraderbar med gränssnittsmodul (analog, kontakt, RS 232/485, Profibus , Ethernet-USB)
  • Fjärrfelsindikering genom flytande kontakt
  • Integrerad programmerare med max. 150 segment, uppdelade i fem program
  • Justerbar bypass för tryckbegränsning
  • Fyllningsöppning på toppen, avtappningskran på baksidan
  • SmartCool-system för energibesparande digital kylstyrning inklusive styrning av kompressor till och från
  • Fungerar med icke brandfarliga vätskor (vatten, vatten/glykol)
  • Kondensorns kylluft
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturområde: -20 till 80° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 5 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,05± K
    • Värmarens effekt max: 1,5 kW
    • Effektförbrukning max: 2,6 kW
    • Pumpflödeshastighet tryck max: 37 L/min
    • In-/utloppsgänga (utvändigt): G 3/4
    • Tryckjustering: bypass
    • Påfyllningsvolym max: 33 L
    • Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
    • Standardtillbehör:
      • Två nipplar 3/4 tum med skruvlock G 3/4 för pumpanslutningar
  • Specifikationer
    Temperaturområde -20 °C till +80 °C
    Max. Tryck 3,2 bar
    Spänning 230 V