Läs mer
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Skyddskolonnhållare för preperativ HPLC
Handla allt Macherey-Nagel ProdukterBeskrivning
Funktioner
- Kolonnsystem för preparativ HPLC tillverkat av rostfritt stål med två justerbara ändbeslag, t.ex. för frekvent användning av backspolningstekniker
- Tillåter kompensation av en dödvolym, som kan uppstå vid kolonnens inlopp efter en tids drift, utan att kolonnen behöver öppnas
- Kan packas med allt NUCLEODUR™ och NUCLEOSIL™ sfäriska kiseldioxider
- Kolumnhållare finns i en mängd olika storlekar för olika kolumner
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 32 mm |
| Längd (metrisk) | 15 mm |
| Produkttyp | Kolumninnehavare |