Läs mer
Lauda™ Varioshake VS 15 B Shaker med CEE7/7-kontakt
Produktkod. 16659375
Change view
Pluggtyp:
CEE7/7-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16659375 CEE7/7-kontakt
1 options
Produktkod. 16659375 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003062
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Shaker kraftig, låg ljudnivå, i en kompakt design
  • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 50° C
  • Effektförbrukning max: 0,07 kW
  • Skakamplitud: 30 mm
  • Skakfrekvens: 20 till 300 1/min
  • Belastning max: 15 kg
  • Övergripande mått (B x D x H): 480 x 487 x 160 mm
  • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
  • Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
Specifikationer
Hastighetsintervall 20 till 300 min -1
Spänning 230 V
Pluggtyp CEE7/7-kontakt
Frekvens 50/60 Hz