Läs mer
Lauda™ Varioshake VS 20 OH Shaker med CEE7/7-kontakt
Hastighetsintervall:
1 till 20 min -1
Beskrivning
- Hastighetsdisplay
- Elektronisk hastighetskontroll, steglös, skonsam uppstart
- Tydlig kontrollpanel för enkel manövrering med vridknappar
- Timer justerbar upp till 60 min. eller kontinuerlig drift
- Kapacitet vid enhetlig lastning: 12 fartyg, runda eller fyrkantiga
- Kärl upp till 110 mmØ och 270 mm höjd, höjdjusterbara klämhållare
- Drivs av en överbelastningsskyddad DC-motor
- Kompakt, slitstark mekanism med massbalansering för ett säkert stativ
- Roterande kuggstång med kullager på båda sidor med säker drivning via glidnav
- Höjdjusterbara hållare av rostfritt stål för säker och stadig fastspänning av kärl
- Konstant hastighet, oberoende av belastning
- Utmärkt för kontinuerlig användning
- Ytterhölje av elektrolytiskt galvaniserad stålplåt, pulverlackerad
- Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
- Effektförbrukning max: 0,1 kW
- Skakfrekvens: 1 till 20 1/min
- Belastning max: 20 kg
- Övergripande mått (B x D x H): 770 x 700 x 715 mm
- Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
- Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 1 till 20 min -1 |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |