Läs mer
Lauda™ Varioshake VS 60 OI Shaking Incubator med CEE7/7-plugg
Produktkod. 16657515
Pluggtyp:
CEE7/7-kontakt
Produktkod. 16657515
Brand: Lauda™ L003052
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skakande inkubator med orbital rörelse för exakt och reproducerbar forskning
  • Temperaturvisning och inställning digitalt via LED-display, i steg om 0,1° C
  • Användarvänlig mikroprocessorteknik
  • Membrantangentbord med distinkta symboler
  • PID-typ temperaturkontroll
  • Gränsvärden för över- och andra temperaturlarm (optiskt och akustiskt) kan ställas in
  • Timer, mikroprocessorstyrd, med återstående tidvisning och akustisk signal i slutet av processen
  • Timer justerbar från 1 min. upp till 999 timmar
  • Gångjärnshuv i akrylglas
  • Kylbatteri för applikationer under rumstemperatur
  • Avstängning av skakrörelse och uppvärmning när dörrar öppnas
  • Ytterligare elektromekanisk temperaturbegränsare RS 232 seriellt gränssnitt för problemfri dataöverföring
  • Kör av en överbelastningsskyddad AC motor
  • Kompakt, slitstark mekanism med massbalansering för ett säkert stativ
  • Konstant hastighet, oberoende av belastning
  • Utmärkt för kontinuerlig användning
  • Ytterhölje av elektrolytiskt galvaniserad stålplåt, pulverlackerad
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturintervall: 28 till 70° C
    • Arbetstemperaturområde med extern kylning: 20 till 70° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 30° C
    • Värmarens effekt max: 0,5 kW
    • Effektförbrukning max: 0,8 kW
    • Skakamplitud: 30 mm
    • Skakfrekvens: 20 till 250 1/min
    • Skakbricka (B x D): 450 x 450 mm
    • Användbar volym: 68 L
    • Innermått (B x D x H): 450 x 450 x 338 mm
    • Övergripande mått (B x D x H): 559 x 687 x 628 mm
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
    • Strömförsörjning: 230 V; 50/60 Hz
  • Specifikationer
    Spänning 230 V
    Pluggtyp CEE7/7-kontakt
    Frekvens 50/60 Hz