Läs mer
Lauda™ Varioshake VS 8 B Shaker med CEE7/7-kontakt
Produktkod. 16619375
Change view
Pluggtyp:
CEE7/7-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16619375 CEE7/7-kontakt
1 options
Produktkod. 16619375 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003058
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Shaker med dubbelriktad rörelse, kraftig, låg brus i en kompakt design
  • Skakfrekvensvisning och inställning digital via LC-display, i steg om 1,0 rpm, skonsam uppstart
  • Börvärde/verkliga värden och skakfrekvens visas på två LC-displayer
  • Användarvänlig mikroprocessorteknik
  • Membrantangentbord med distinkta symboler
  • Timer justerbar från 1 min. upp till 99:59 timmar eller kontinuerlig drift
  • Valfritt RS 232-gränssnitt på begäran
  • Skakbord av anodiserad aluminium med fyra plaststift
  • Kör av en överbelastningsskyddad AC motor
  • Kompakt, slitstark mekanism med massbalansering för ett säkert stativ
  • Konstant hastighet, oberoende av belastning
  • Utmärkt för kontinuerlig användning
  • Ytterhölje av elektrolytiskt galvaniserad stålplåt, pulverlackerad
  • Tekniska egenskaper:
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 50° C
    • Effektförbrukning max: 0,07 kW
    • Skakamplitud: 20 mm
    • Skakfrekvens: 20 till 300 1/min
    • Belastning max: 8 kg
    • Övergripande mått (B x D x H): 350 x 355 x 160 mm
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
    • Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
  • Specifikationer
    Hastighetsintervall 20 till 300 min -1
    Spänning 230 V
    Pluggtyp CEE7/7-kontakt
    Frekvens 50/60 Hz