Läs mer
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF Multimode Microplate Reader
Produktkod. 30178790 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Garanti:
1-års standard
Produktkod. Garanti
30178790 1-års standard
1 options
Produktkod. 30178790 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VA000010C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
De Thermo Scientific Varioskan ALF Multimode Microplate Reader är en mångsidig ingångsläsare för de vanligaste absorbans-, turbidimetriska, fluorescens- och luminescensmikroplattanalyserna.
De Thermo Scientific Varioskan ALF Multimode Microplate Reader är en mångsidig ingångsläsare för de vanligaste absorbans-, turbidimetriska, fluorescens- och luminescensmikroplattanalyserna. Dess fotometriska optiska design är baserad på en xenonblixtlampa och monokromator, vilket möjliggör kontinuerligt våglängdsval från UV till synligt område upp till 1000 nm. Det breda våglängdsintervallet möjliggör många vanliga analyser, inklusive kvantifiering av nukleinsyra och protein, bakterietillväxtkurvor, ELISA och cellviabilitet.
Förbättra dina fluorescens- och luminescensmätningar med den filterbaserade optiken
Med Varioskan ALF-läsare, fluorescens- och luminescensmätningar utförs med filterbaserad optik för optimal specificitet och känslighet. Systemet levereras med tre förinstallerade excitations- och emissionsfilteruppsättningar som är lämpliga för många vanliga fluorometriska tillämpningar som Quant-IT DNA-kvantifieringsanalyser och PrestoBlue och AlamarBlue cellviabilitetsanalyser. Dessutom finns fem öppna filterpositioner tillgängliga för anpassade fluorometriska och luminometriska mätningar. Filterslitsarna är lätta att komma åt på instrumentets sida utan verktyg som behövs för filterbyte. Dessutom är vanliga FRET- och BRET-analyser lätta att ställa in och utföra tack vare Varioskan ALF-läsarens unika filterbaserade optikdesign.
Detta paket innehåller en Varioskan ALF Multimode Microplate Reader (kat. nr. VA000010C) och en tvåårig förlängd garanti för Rapid Exchange.
Uppnå konsekvent exakta resultat med automatisk förstärkningsjustering
Den automatiska förstärkningsjusteringsfunktionen väljer det ideala fluorometriska eller luminometriska avläsningsintervallet för ditt instrument baserat på signalintensiteten i brunnen, vilket eliminerar behovet av att manuellt justera mätparametrarna. Resultaten är konsekventa oavsett vilka signaler som mäts.
Ytterligare funktioner
  • Kinetiska och ändpunktsmätningar för en mängd olika applikationer
  • Spektral scanning för fotometriska mätningar
  • Separata optimerade mätlägen för absorbans och turbidimetriska mätningar
  • Ett självdiagnostiksystem som inkluderar en uppsättning initialiseringstester och justeringar, vilket säkerställer instrumentberedskap för drift
  • Kompatibel med mikroplattor med 6 till 384 brunnar med och utan lock
  • Läser μDrop och μDrop Duo-plattor för mikrovolymanalys av DNA, RNA och proteiner
  • Utför ombordskakning och inkubation för temperaturkritiska analyser
  • Genomopererad SkanIt programvara
    • Obegränsad installation på flera datorer, ingen årsavgift krävs
    • Innehåller ett omfattande molnbaserat bibliotek med färdiga protokoll
    • Två upplagor tillgängliga: Research Edition för biovetenskap och Drug Discovery Edition med funktioner för överensstämmelse med 21 CFR Part 11
    • Flera språk för användargränssnitt tillgängliga
    • Automationskompatibilitet för integration med automationsgränssnitt
  • Thermo Scientific verifieringsskyltar ger en omfattande och spårbar validering av instrumentets optiska prestanda. Färdiggjorda SkanIt mjukvaruprotokoll ger lättlästa rapporter med definierade mätparametergränser
Varioskan ALF Multimode Microplate Reader med 2-års utökad garanti (A66711), REX är en Varioskan ALF-specifikt paket SKU inklusive instrumentet (VA000010C), och en utökad garanti till 2 år som inkluderar en snabb utbytesservice (REX) om instrumentet skulle gå sönder under garantiperioden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multimode mikroplattläsare
Kyvetter Nej
Detektortyp Fotomultiplikatorrör (PMT)
Mått (L x B x H) 61 x 34 x 40 cm
Gränssnitt PC-programvara (Thermo Scientific SkanIt Software)
Inkubatortemperatur Omgivning +2° till 45 °C
Ljuskälla Xenonblixtlampa
Mäthastighet Fotometri:≤ 10 sek. (snabbt läge); Fluorometri och luminometri:≤ 20 sek. (96-brunnars platta)
Produktlinje Varioskan
Läsalternativ Endpoint, Kinetic, Kinetic
Skakning Linjär, Orbital, Dubbel orbital
Spektral scanningshastighet ≤16 sek. (Snabbläge)
Absorbansintervall 200 till 1000 nm
Programvarutyp SkanIt-programvara
Noggrannhet (fotometrisk) ±1,0 % + 0,003 Abs (0 till 2 Abs),± 2,0 % (2,0 till 2,5 Abs) vid 450 nm (96-brunnars platta)
Bandbredd Fotometri: 2,5 nm
Djup (metriskt) 61 cm
Dynamiskt omfång Fluorometri och luminometri:≥ 6 decennier
Emissionsvåglängdsområde 210-720 nm
Excitationsvåglängdsområde 200-710 nm
Filter Tre fabriksinstallerade fluorometriska filterpar: Kumarinfamilj (excitation 345/25 nm, emission 450/40 nm); Fluoresceinfamiljen (excitation 485/15 nm, emission 525/15 nm); Resorufinfamiljen (excitation 555/15 nm, emission 615/45 nm)
För användning med (applikation) Fotometriska, fluorometriska och luminometriska mikroplattanalyser
Höjd (metrisk) 40 cm
Inkluderar SkanIt programvara, Research Edition
Linjäritet 0 till 2,5 Abs, 2,0 % vid 450 nm (96-brunnars platta)
Precision SD <0,003 Abs, eller CV <1,0 % vid 450 nm
Känslighet Fotometri (DNA): <1 ng/μ L (96-brunnars halvarea platta); Turbidimetri (formazin): <5 grumlighetsenheter (FTU) (96-brunnars platta); Fluorometri (fluorescein): 0,35 fmol/brunn (svart platta med 384 brunnar); Luminometri (ATP ):<275 amol/brunn (vit 96-brunnars platta)
Programvaruspråkversioner Engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, italienska, japanska, kinesiska
Spänning 100/115/220/230 V
Garanti 1-års standard
Vikt (metrisk) 24.5 kg
Bredd (metrisk) 34 cm
Kvantitet 1 vardera