Läs mer
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode microplate reader, Absorbance, Fluorescence intensity, Luminescence and AlphaScreen
Produktkod. 15300777 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15300777
Brand: Thermo Scientific™ VL0LA0D2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode-mikroplattläsare har tekniker för mätning av absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och tidsupplöst Fluorescens. Mätinställningen förenklas med det automatiska valet av dynamiskt område och de smarta säkerhetskontrollerna hjälper till att undvika experimentella fel.
Thermo Scientific ™ Varioskan™ LUX multimode-mikroplattläsare är utformad för forskare inom biovetenskap med många olika behov och är utrustad med ett flexibelt utbud av mättekniker inklusive absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och Time-Resolved Fluorescence. Instrumentet förenklar mätinställningen med det automatiska valet av dynamiskt område, och de smarta säkerhetskontrollerna underlättar arbetsflödet och hjälper till att undvika experimentella fel. Varioskan LUX höjer ribban för tillförlitlighet och enkelhet, med teknik som fungerar för forskarnas bästa.
Multimodeläsaren Varioskan LUX har fått HTRF™-certifiering från Cisbio Bioassays och DLReady™-validering från Promega Corporation.
Varioskan LUX är ett modulärt, uppgraderbart instrument som ger utmärkt användbarhet för en mängd olika tillämpningar.
  • Upp till fem mättekniker: Absorbans (UV-Vis), fluorescensintensitet (inkl. FRET), luminescens (direkt och filtrerad), AlphaScreen/AlphaLISA och tidsupplöst fluorescens (inkl. TR-FRET/hTRF)
  • Filter- och monokromatoroptik
  • Spektral skanning för analysoptimering
  • Fem mätlägen inklusive endpoint-, kinetisk, spektra, kinetisk spektra och multipoint
  • Integrerad gaskontrollmodul för inställning av CO2- och O2-koncentrationer för cellbaserade analyser
  • Samtidig dispensering och mätning för signalövervakning i början av en reaktion
  • Automatiskt val av dynamiskt område, baserat på signalintensiteten för varje brunn
  • Smarta säkerhetskontroller utformade för att identifiera och varna användaren om potentiella problem innan de inträffar
  • Automatiserad instrumentkalibrering och självdiagnostik för pålitlig prestanda
  • Certifierad HTRF-kompatibel läsare av CisBio Bioassays
  • Validerad DLReady av Promega Corporation
Varioskan LUX är ihopkopplad med den kraftfulla och intuitiva programvaran SkanIt, vilket ger utmärkt användbarhet och flexibilitet.
  • Licensfri —Varje användare kan installera programvaran på sin dator
  • Intuitivt och flexibelt gränssnitt för flera användare och analyser
  • Innovativt virtuellt pipetteringsverktyg gör det enkelt att definiera prover till plattlayout
  • Mätdata sparas kontinuerligt i databasen, så ingea data ’går förlorade på grund av oväntade avbrott som strömavbrott eller oavsiktlig avbrytning
  • Förenklad databearbetning och export
    • Exportera data med ett enda musklick, eller få dem automatiskt skickade via e-post i slutet av körningen
    • Flera filformat för export av resultat:* .xlsx,* .pdf,* .xml och* .txt
  • Visar spektra och kinetiska kurvor i realtid under mätningen
  • Inbyggda beräkningar för dataanalys (t.ex. blanksubtraktion, medelvärde/SD/CV%, standardkurva, dosrespons, kvalitetskontroll, klassificering, kinetisk och spektral analys, anpassad formulering, osv.)
  • Omfattande resultatrapporter med spårbarhet till körningsåtgärder och inställningar
  • Två upplagor tillgängliga: Research Edition för forskare inom biovetenskap och Drug Discovery Edition som erbjuder funktioner som behövs för att uppfylla FDA 21 CFR Part 11.
Varioskan LUX är modulär och uppgraderbar, så att du kan bygga det system som bäst passar dina behov. För mer information, kontakta en säljare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibilitet Robot
Detektortyp Photomultiplier Tube (PMT)
Inkubatortemperatur 45°C
Ljuskälla Xenon Flash Lamp, LED
Mäthastighet 96 wells: 15 sec., 384 wells: 45 sec., 1536 wells: 135 sec.
Mätteknik Absorbance, Fluorescence Intensity, Luminescence, AlphaScreen
Typ av tallrik 6 to 1536-well Plates (Absorbance 6 to 384-well Plates)
Produktlinje Varioskan
Läsalternativ Top
Avläsningsområde 0 to 6 Abs
Skakning Orbital
Programvarutyp SkanIt Software
Spektral scanningshastighet < 2.2 sec./well 400 to 500 nm, 1 flash, 2 nm Step
Val av våglängd Double monochromaters, Double excitation monochromaters, Double emission monochromators, Filters
Noggrannhet 0.003 Abs or ±2%, at 200 to 399 nm (0 to 2 Abs)
0.003 Abs or ±1%, at 400 to 1000 nm (0 to 3 Abs)
Djup (engelska) 23 in.
Djup (metriskt) 58 cm
Utmatningsvolym 1 mL syringe: 2 to 5,000 μL
5 mL syringe: 5 to 25,000 μL
Dynamiskt omfång Fluorescence intensity: top reading > 6 decades
Luminescence: > 7 decades
Höjd (engelska) 20 in.
Höjd (metrisk) 51 cm
Linjäritet 96-well plate: ±2% (0 to 4 Abs at 450 nm)
384-well plate: ±2% (0 to 3 Abs at 450 nm)
Mättyp Endpoint, Kinetic, Spectra, Multipoint, Kinetic Spectra
Antal dispensrar 2
Precision SD < 0.001 Abs or CV < 0.5%, at 450 nm (0 to 3 Abs)
Känslighet Fluorescence intensity (top reading): < 0.4 fmol fluorescein/well (black 384-well plate)
Luminescence: < 7 amol ATP/well (white 384-well plate)
AlphaScreen: < 100 amol phosphotyrosine/well (384-well plate)
Programvaruspråkversioner English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Japansese, Chinese and Russian
Våglängdsområde Absorbance: 200 to 1000 nm
Fluorescence intensity: Excitation: 200 to 1000 nm, Emission: 270 to 840 nm
Luminescence: 360 to 670 nm
AlphaScreen: Excitation 680 nm, Emission 400 to 660 nm
Vikt (engelska) 130 lb.
Vikt (metrisk) 59 kg
Bredd (engelska) 21 in.
Bredd (metrisk) 53 cm