Läs mer
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode mikroplattläsare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Thermo Scientific ™ Varioskan™ LUX multimode-mikroplattläsare är utformad för forskare inom biovetenskap med många olika behov och är utrustad med ett flexibelt utbud av mättekniker inklusive absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och Time-Resolved Fluorescence. Instrumentet förenklar mätinställningen med det automatiska valet av dynamiskt område, och de smarta säkerhetskontrollerna underlättar arbetsflödet och hjälper till att undvika experimentella fel. Varioskan LUX höjer ribban för tillförlitlighet och enkelhet, med teknik som fungerar för forskarnas bästa.
Multimodeläsaren Varioskan LUX har fått HTRF™-certifiering från Cisbio Bioassays och DLReady™-validering från Promega Corporation.
Varioskan LUX är ett modulärt, uppgraderbart instrument som ger utmärkt användbarhet för en mängd olika tillämpningar.
- Upp till fem mättekniker: Absorbans (UV-Vis), fluorescensintensitet (inkl. FRET), luminescens (direkt och filtrerad), AlphaScreen/AlphaLISA och tidsupplöst fluorescens (inkl. TR-FRET/hTRF)
- Filter- och monokromatoroptik
- Spektral skanning för analysoptimering
- Fem mätlägen inklusive endpoint-, kinetisk, spektra, kinetisk spektra och multipoint
- Integrerad gaskontrollmodul för inställning av CO2- och O2-koncentrationer för cellbaserade analyser
- Samtidig dispensering och mätning för signalövervakning i början av en reaktion
- Automatiskt val av dynamiskt område, baserat på signalintensiteten för varje brunn
- Smarta säkerhetskontroller utformade för att identifiera och varna användaren om potentiella problem innan de inträffar
- Automatiserad instrumentkalibrering och självdiagnostik för pålitlig prestanda
- Certifierad HTRF-kompatibel läsare av CisBio Bioassays
- Validerad DLReady av Promega Corporation
Varioskan LUX är ihopkopplad med den kraftfulla och intuitiva programvaran SkanIt, vilket ger utmärkt användbarhet och flexibilitet.
- Licensfri —Varje användare kan installera programvaran på sin dator
- Intuitivt och flexibelt gränssnitt för flera användare och analyser
- Innovativt virtuellt pipetteringsverktyg gör det enkelt att definiera prover till plattlayout
- Mätdata sparas kontinuerligt i databasen, så ingea data ’går förlorade på grund av oväntade avbrott som strömavbrott eller oavsiktlig avbrytning
- Förenklad databearbetning och export
- Exportera data med ett enda musklick, eller få dem automatiskt skickade via e-post i slutet av körningen
- Flera filformat för export av resultat:* .xlsx,* .pdf,* .xml och* .txt
- Visar spektra och kinetiska kurvor i realtid under mätningen
- Inbyggda beräkningar för dataanalys (t.ex. blanksubtraktion, medelvärde/SD/CV%, standardkurva, dosrespons, kvalitetskontroll, klassificering, kinetisk och spektral analys, anpassad formulering, osv.)
- Omfattande resultatrapporter med spårbarhet till körningsåtgärder och inställningar
- Två upplagor tillgängliga: Research Edition för forskare inom biovetenskap och Drug Discovery Edition som erbjuder funktioner som behövs för att uppfylla FDA 21 CFR Part 11.
Varioskan LUX är modulär och uppgraderbar, så att du kan bygga det system som bäst passar dina behov. För mer information, kontakta en säljare.
Specifications
Specifications
| Kompatibilitet | Automatisering |
| Detektortyp | Fotomultiplikatorrör (PMT) |
| Mått (L x B x H) | 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 tum) |
| Gränssnitt | PC-programvara (Thermo Scientific SkanIt Software) |
| Inkubatortemperatur | 45 °C |
| Ljuskälla | Xenonblixtlampa |
| Mäthastighet | 15 s för 96-brunnsplatta, 45 s för 384-brunnsplatta, 135 s för 1536-brunnsplatta (minimitider) |
| Mätteknik | Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, Fluorescence Intensity, Luminescence |
| Typ av tallrik | Plattor med 6 till 1536 brunnar (absorbansplattor med 6 till 384 brunnar) |
| Produktlinje | Varioskan |
| Show More |