Läs mer
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode mikroplattläsare
Produktkod. 17163451 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mätteknik:
Absorbering, Fluorescensintensitet
Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens
Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens
Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen
Läsalternativ:
Topp
Topp, Botten
Antal dispensrar:
1
2
Ingen
Inkluderar:
Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva
SkanIt PC-programvara, Research Edition
Förpackningsstorlek:
Varje
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätteknik Läsalternativ Antal dispensrar Inkluderar Förpackningsstorlek
17163451 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens Topp, Botten 2 Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva Varje
15350747 Absorbering, Fluorescensintensitet Topp Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15360747 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens Topp Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15370747 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens Topp Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
17153451 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens Topp, Botten Ingen Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva -
16864263 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens Topp, Botten 1 Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva -
15300757 Absorbering, Fluorescensintensitet Topp, Botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15320757 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens Topp, Botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
17173451 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens Topp, Botten Ingen Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva Varje
17183451 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens Topp, Botten 1 Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva -
15360757 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp, Botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
17193451 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens Topp, Botten 2 Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva Varje
17133461 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp, Botten Ingen Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva -
17143461 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp, Botten 1 Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva -
17153461 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp, Botten 2 Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva -
15330767 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens Topp, Botten 1 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15340767 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens Topp, Botten 1 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15360767 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp, Botten 1 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15330777 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens Topp, Botten 2 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15340777 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens Topp, Botten 2 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15360777 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp, Botten 2 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15340757 Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens, Tidsupplöst fluorescens Topp, Botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 17163451 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VLBL00GD2
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode-mikroplattläsare har tekniker för mätning av absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och tidsupplöst Fluorescens. Mätinställningen förenklas med det automatiska valet av dynamiskt område och de smarta säkerhetskontrollerna hjälper till att undvika experimentella fel.
Thermo Scientific ™ Varioskan™ LUX multimode-mikroplattläsare är utformad för forskare inom biovetenskap med många olika behov och är utrustad med ett flexibelt utbud av mättekniker inklusive absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och Time-Resolved Fluorescence. Instrumentet förenklar mätinställningen med det automatiska valet av dynamiskt område, och de smarta säkerhetskontrollerna underlättar arbetsflödet och hjälper till att undvika experimentella fel. Varioskan LUX höjer ribban för tillförlitlighet och enkelhet, med teknik som fungerar för forskarnas bästa.
Multimodeläsaren Varioskan LUX har fått HTRF™-certifiering från Cisbio Bioassays och DLReady™-validering från Promega Corporation.
Varioskan LUX är ett modulärt, uppgraderbart instrument som ger utmärkt användbarhet för en mängd olika tillämpningar.
  • Upp till fem mättekniker: Absorbans (UV-Vis), fluorescensintensitet (inkl. FRET), luminescens (direkt och filtrerad), AlphaScreen/AlphaLISA och tidsupplöst fluorescens (inkl. TR-FRET/hTRF)
  • Filter- och monokromatoroptik
  • Spektral skanning för analysoptimering
  • Fem mätlägen inklusive endpoint-, kinetisk, spektra, kinetisk spektra och multipoint
  • Integrerad gaskontrollmodul för inställning av CO2- och O2-koncentrationer för cellbaserade analyser
  • Samtidig dispensering och mätning för signalövervakning i början av en reaktion
  • Automatiskt val av dynamiskt område, baserat på signalintensiteten för varje brunn
  • Smarta säkerhetskontroller utformade för att identifiera och varna användaren om potentiella problem innan de inträffar
  • Automatiserad instrumentkalibrering och självdiagnostik för pålitlig prestanda
  • Certifierad HTRF-kompatibel läsare av CisBio Bioassays
  • Validerad DLReady av Promega Corporation
Varioskan LUX är ihopkopplad med den kraftfulla och intuitiva programvaran SkanIt, vilket ger utmärkt användbarhet och flexibilitet.
  • Licensfri —Varje användare kan installera programvaran på sin dator
  • Intuitivt och flexibelt gränssnitt för flera användare och analyser
  • Innovativt virtuellt pipetteringsverktyg gör det enkelt att definiera prover till plattlayout
  • Mätdata sparas kontinuerligt i databasen, så ingea data ’går förlorade på grund av oväntade avbrott som strömavbrott eller oavsiktlig avbrytning
  • Förenklad databearbetning och export
    • Exportera data med ett enda musklick, eller få dem automatiskt skickade via e-post i slutet av körningen
    • Flera filformat för export av resultat:* .xlsx,* .pdf,* .xml och* .txt
  • Visar spektra och kinetiska kurvor i realtid under mätningen
  • Inbyggda beräkningar för dataanalys (t.ex. blanksubtraktion, medelvärde/SD/CV%, standardkurva, dosrespons, kvalitetskontroll, klassificering, kinetisk och spektral analys, anpassad formulering, osv.)
  • Omfattande resultatrapporter med spårbarhet till körningsåtgärder och inställningar
  • Två upplagor tillgängliga: Research Edition för forskare inom biovetenskap och Drug Discovery Edition som erbjuder funktioner som behövs för att uppfylla FDA 21 CFR Part 11.
Varioskan LUX är modulär och uppgraderbar, så att du kan bygga det system som bäst passar dina behov. För mer information, kontakta en säljare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibilitet Automatisering
Detektortyp Fotomultiplikatorrör (PMT)
Mått (L x B x H) 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 tum)
Gränssnitt PC-programvara (Thermo Scientific SkanIt Software)
Inkubatortemperatur Omgivande +4° till 45 °C
Ljuskälla Xenonblixtlampa
Mäthastighet 15 sek för 96-brunns-plåt, 45 sek för 384-brunns-plåt, 135 sek för 1536-brunnsplatta (minsta tider)
Mätteknik Absorbering, Fluorescensintensitet, Luminescens
Typ av tallrik Plattor med 6 till 1536 brunnar (absorbansplattor med 6 till 384 brunnar)
Produktlinje Varioskan
Läsalternativ Topp, Botten
Skakning Orbital
Spektral scanningshastighet <2,2 sek./brunn 400 till 500 nm, 1 blixt, 2 nm steg
Avläsningsområde 0 till 6 Abs
Val av våglängd Dubbla monokromatorer (Abs), Fyrdubbelmonokromatorer (FL); 2 Ex, 2 Em, Filter (Lum., TRF, Alpha)
Programvarutyp SkanIt-programvara
Noggrannhet (fotometrisk) 0,003 Abs eller± 2 % vid 200 till 399 nm (0 till 2 Abs), 0,003 Abs eller± 1 %, vid 400 till 1000 nm (0 till 3 Abs)
CO2-koncentrationsområde 0,1 till 15 %
Djup (engelska) 23 tum
Djup (metriskt) 58 cm
Utmatningsvolym 2 till 5000 μl med 1 μl steg
Dynamiskt omfång Fluorescensintensitet: toppavläsning> 6 decennier; Luminescens:> 7 decennier
Emissionsfilter Finns att köpa
Höjd (engelska) 20 tum
Höjd (metrisk) 51 cm
Inkluderar Gasmodul, SkanIt PC-programvara, forskningsutgåva
Linjäritet 96-brunnsplatta: 0 till 4 Abs,± 2 % vid 450 nm, 384-brunnsplatta: 0 till 3 Abs± 2 % vid 450 nm
Mättyp Endpoint-, kinetisk-, spektra, multipoint, kinetisk spektra
Antal dispensrar 2
O2-koncentrationsområde 1 till 21 %
Precision SD< 0,001 Abs eller CV< 0,5 %, vid 450 nm (0 till 3 Abs)
Känslighet Fluorescensintensitet (toppvärde): <0,4 fmol fluorescein/brunn (svart 384-brunnsplatta), luminescens: <7 amol ATP/brunn (vit 384-brunnsplatta)
Programvaruspråkversioner Engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, italienska, japanska, kinesiska och ryska
Våglängdsområde Absorbans: 200 till 1000 nm, fluorescensintensitet: Excitering: 200 till 1000 nm, Emission: 270 till 840 nm, Luminescens: 360 till 670 nm
Vikt (engelska) 125 lb.
Vikt (metrisk) 57 kg
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) 53 cm