Läs mer
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode mikroplattläsare
Produktkod. 17193451 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mätteknik:
Absorbans, fluorescensintensitet
Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens
Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens
Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen
Läsalternativ:
Topp
Topp och botten
Antal dispensrar:
1
2
Ingen
Inkluderar:
SkanIt PC-programvara, Research Edition
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätteknik Läsalternativ Antal dispensrar Inkluderar unitSize
17193451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens Topp och botten 2 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15350747 Absorbans, fluorescensintensitet Topp Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15360747 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Topp Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15370747 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens Topp Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
17153451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Topp och botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition -
16864263 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Topp och botten 1 SkanIt PC-programvara, Research Edition -
15300757 Absorbans, fluorescensintensitet Topp och botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
17163451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Topp och botten 2 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15320757 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Topp och botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
17173451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens Topp och botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
17183451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens Topp och botten 1 SkanIt PC-programvara, Research Edition -
15360757 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp och botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
17133461 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp och botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition -
17143461 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp och botten 1 SkanIt PC-programvara, Research Edition -
17153461 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp och botten 2 SkanIt PC-programvara, Research Edition -
15330767 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Topp och botten 1 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15340767 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens Topp och botten 1 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15360767 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp och botten 1 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15330777 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Topp och botten 2 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15340777 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens Topp och botten 2 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15360777 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens, AlphaScreen Topp och botten 2 SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
15340757 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens Topp och botten Ingen SkanIt PC-programvara, Research Edition Varje
22 options
Produktkod. 17193451
Brand: Thermo Scientific™ VLBL0TGD2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode-mikroplattläsare har tekniker för mätning av absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och tidsupplöst Fluorescens. Mätinställningen förenklas med det automatiska valet av dynamiskt område och de smarta säkerhetskontrollerna hjälper till att undvika experimentella fel.
Thermo Scientific ™ Varioskan™ LUX multimode-mikroplattläsare är utformad för forskare inom biovetenskap med många olika behov och är utrustad med ett flexibelt utbud av mättekniker inklusive absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och Time-Resolved Fluorescence. Instrumentet förenklar mätinställningen med det automatiska valet av dynamiskt område, och de smarta säkerhetskontrollerna underlättar arbetsflödet och hjälper till att undvika experimentella fel. Varioskan LUX höjer ribban för tillförlitlighet och enkelhet, med teknik som fungerar för forskarnas bästa.
Multimodeläsaren Varioskan LUX har fått HTRF™-certifiering från Cisbio Bioassays och DLReady™-validering från Promega Corporation.
Varioskan LUX är ett modulärt, uppgraderbart instrument som ger utmärkt användbarhet för en mängd olika tillämpningar.
  • Upp till fem mättekniker: Absorbans (UV-Vis), fluorescensintensitet (inkl. FRET), luminescens (direkt och filtrerad), AlphaScreen/AlphaLISA och tidsupplöst fluorescens (inkl. TR-FRET/hTRF)
  • Filter- och monokromatoroptik
  • Spektral skanning för analysoptimering
  • Fem mätlägen inklusive endpoint-, kinetisk, spektra, kinetisk spektra och multipoint
  • Integrerad gaskontrollmodul för inställning av CO2- och O2-koncentrationer för cellbaserade analyser
  • Samtidig dispensering och mätning för signalövervakning i början av en reaktion
  • Automatiskt val av dynamiskt område, baserat på signalintensiteten för varje brunn
  • Smarta säkerhetskontroller utformade för att identifiera och varna användaren om potentiella problem innan de inträffar
  • Automatiserad instrumentkalibrering och självdiagnostik för pålitlig prestanda
  • Certifierad HTRF-kompatibel läsare av CisBio Bioassays
  • Validerad DLReady av Promega Corporation
Varioskan LUX är ihopkopplad med den kraftfulla och intuitiva programvaran SkanIt, vilket ger utmärkt användbarhet och flexibilitet.
  • Licensfri —Varje användare kan installera programvaran på sin dator
  • Intuitivt och flexibelt gränssnitt för flera användare och analyser
  • Innovativt virtuellt pipetteringsverktyg gör det enkelt att definiera prover till plattlayout
  • Mätdata sparas kontinuerligt i databasen, så ingea data ’går förlorade på grund av oväntade avbrott som strömavbrott eller oavsiktlig avbrytning
  • Förenklad databearbetning och export
    • Exportera data med ett enda musklick, eller få dem automatiskt skickade via e-post i slutet av körningen
    • Flera filformat för export av resultat:* .xlsx,* .pdf,* .xml och* .txt
  • Visar spektra och kinetiska kurvor i realtid under mätningen
  • Inbyggda beräkningar för dataanalys (t.ex. blanksubtraktion, medelvärde/SD/CV%, standardkurva, dosrespons, kvalitetskontroll, klassificering, kinetisk och spektral analys, anpassad formulering, osv.)
  • Omfattande resultatrapporter med spårbarhet till körningsåtgärder och inställningar
  • Två upplagor tillgängliga: Research Edition för forskare inom biovetenskap och Drug Discovery Edition som erbjuder funktioner som behövs för att uppfylla FDA 21 CFR Part 11.
Varioskan LUX är modulär och uppgraderbar, så att du kan bygga det system som bäst passar dina behov. För mer information, kontakta en säljare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibilitet Automatisering
Detektortyp Fotomultiplikatorrör (PMT)
Mått (L x B x H) 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 tum)
Inkubatortemperatur 45 °C
Gränssnitt PC-programvara (Thermo Scientific SkanIt Software)
Ljuskälla Xenonblixtlampa
Mäthastighet 15 s för 96-brunnsplatta, 45 s för 384-brunnsplatta, 135 s för 1536-brunnsplatta (minimitider)
Mätteknik Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsupplöst fluorescens
Typ av tallrik Plattor med 6 till 1536 brunnar (absorbansplattor med 6 till 384 brunnar)
Produktlinje Varioskan
Läsalternativ Topp och botten
Avläsningsområde 0 till 6 Abs
Skakning Orbital
Programvarutyp SkanIt-programvara
Spektral scanningshastighet <2,2 s/brunn 400 till 500 nm, 1 blixt, 2 nm-steg
Val av våglängd Dubbelmonokromator (absorbans och spektralskanning), dubbel excitaterings- och emissionsmonokromator (fluorescensintensitet), filter (tidsupplöst fluorescens)
Noggrannhet (fotometrisk) 0,003 Abs eller± 2 % vid 200 till 399 nm (0 till 2 Abs), 0,003 Abs eller± 1 %, vid 400 till 1000 nm (0 till 3 Abs)
CO2-koncentrationsområde 0,1 till 15 %
Djup (engelska) 23 tum
Djup (metriskt) 58 cm
Utmatningsvolym 1 ml-spruta: 2 till 5 000 μl
5 ml-spruta: 5 till 25 000 μl
Dynamiskt omfång Fluorescensintensitet: toppavläsning> 6 decennier; Luminescens: > 7 decennier; Tidsupplöst fluorescens:> 6 decennier
Emissionsfilter Finns att köpa
Excitationsfilter Fast filter (TRF-excitationsvåglängd 334 nm)
Höjd (engelska) 20 tum
Höjd (metrisk) 51 cm
Inkluderar SkanIt PC-programvara, Research Edition
Linjäritet 96-brunnsplatta: 0 till 4 Abs,± 2 % vid 450 nm, 384-brunnsplatta: 0 till 3 Abs± 2 % vid 450 nm
Mättyp Endpoint-, kinetisk-, spektra, multipoint, kinetisk spektra
Antal dispensrar 2
O2-koncentrationsområde 1 till 21 %
Precision SD< 0,001 Abs eller CV< 0,5 %, vid 450 nm (0 till 3 Abs)
Känslighet Fluorescensintensitet (toppavläsning):< 0,4 fmol fluorescein/brunn (svart 384-brunnsplatta); Luminescens: < 7 amol ATP/brunn (vit 384-brunnsplatta); Tidsupplöst fluorescens: < 1 amol/brunn (vit 384-brunnsplatta med låg volym)
Programvaruspråkversioner Engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, italienska, japanska, kinesiska och ryska
Våglängdsområde Absorbans: 200 till 1000 nm, fluorescensintensitet: Excitering: 200 till 1000 nm, Emission: 270 till 840 nm, luminescens: 360 till 670 nm, Tidsupplöst fluorescens: Excitering 334 nm, Emission 400 till 700 nm
Vikt (engelska) 125 lb
Vikt (metrisk) 57 kg
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) 53 cm