Läs mer
HUBER Variostat™ Bad
Produktkod. 10013764
Kapacitet (metrisk):
5,5 l
11 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10013764
Brand: HUBER 6052
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Variostat™ Badisolerade tankar av rostfritt stål är det idealiska valet för att inkubera prover och hålla dem vid en konstant temperatur.
  • Isolerade tankar i rostfritt stål
  • Avloppsport
  • Badskydd säljs separat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5,5 l
Temperaturområde 30 °C till 150 °C
Bredd (metrisk) 210 mm
Höjd (metrisk) 205 mm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz