Läs mer
HUBER Variostat™ Bad
Kapacitet (metrisk):
5.5 L
11 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Isolerade tankar i rostfritt stål
- Avloppsport
- Badskydd säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 11 L |
| Temperaturområde | 25 °C till 150 °C |
| Bredd (metrisk) | 250 mm |
| Höjd (metrisk) | 205 mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |