Läs mer
HUBER Variostat Kyld värmebadscirkulator
Höjd (metrisk):
416 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Variostat med styrenhet 'Pilot ONE'
- Kylt värmecirkulationsbad
- Temperaturområde: -30 °C till 150 °C
- Kylkapacitet (20 °C): 0,3kW
- Kylkapacitet (0 °C): 0,2kW
- Värmekapacitet: 1kW
- Tryckpump max.: 25L/min / 0,7bar
- Sugpump max.: 18,5L/min / 0,4bar
- Pumpanslutning: M16 x 1 hane
- Strömförsörjning: 230V 1∼ 50/60Hz. Med naturligt köldmedium.
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Pilot ett |
| Certifikat och efterlevnad | Säkerhetsklass III/FL, DIN 12876 |
| Pumptyp | Cirkulation |
| Temperaturområde | -30 °C till +150 °C |
| Modell | Variostat |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 °C |
| Bredd (metrisk) | 183 mm |
| Höjd (metrisk) | 416 mm |
| Elektriska krav | 230 V 1 ~50/60 Hz |
| Spänning | 230 V |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido