Läs mer
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser
Produktkod. 15727357 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5,0 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15727357 1 till 10 ml Varje
15707357 0,2 till 2 ml Varje
15717357 0,5 till 5 ml Varje
15737357 2,5 till 25 ml Varje
15747357 5,0 till 50 ml Varje
15757357 10 till 100ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15727357 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4966000037
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser är idealisk för att dispensera alikvoter av vätska från stora förrådsflaskor.
Varispenser™ 2 är idealisk för att dispensera alikvoter av vätska från stora förrådsflaskor.
  • Standard GL 45-gänga i alla storlekar för de flesta vanliga flaskgängor
  • Säkerhetsventilkulor i utloppsventil förhindrar läckage när utloppsrör inte är monterat
  • Skruvbar luftventilkåpa för enkel montering av torkrör eller mikrofilter
  • Ovalformat dispenserhus för enkel transport
  • PFA-tätning av glidkolven förhindrar att den fastnar
  • Fixeringsglid på invändig tandad spår för snabb och exakt volymjustering
  • Hög kemikaliebeständighet hos alla dispenseringskomponenter
  • Teleskopiska sugrör för variabel justering av flaskans höjd
  • Fullständigt autoklaverbar utan demontering
  • Användarjusteringsmöjlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Analog flaskdispenser med adaptrar
Kanaler 1
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Inkluderar Adaptrar GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (125 till 240 mm)