Läs mer
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser
Produktkod. 15747357 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5,0 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15747357 5,0 till 50 ml Varje
15707357 0,2 till 2 ml Varje
15717357 0,5 till 5 ml Varje
15727357 1 till 10 ml Varje
15737357 2,5 till 25 ml Varje
15757357 10 till 100ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15747357 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4966000053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5975.00 SEK
    5430.00 SEK / Paket med 1
    Save 545.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser är idealisk för att dispensera alikvoter av vätska från stora förrådsflaskor.
Varispenser™ 2 är idealisk för att dispensera alikvoter av vätska från stora förrådsflaskor.
  • Standard GL 45-gänga i alla storlekar för de flesta vanliga flaskgängor
  • Säkerhetsventilkulor i utloppsventil förhindrar läckage när utloppsrör inte är monterat
  • Skruvbar luftventilkåpa för enkel montering av torkrör eller mikrofilter
  • Ovalformat dispenserhus för enkel transport
  • PFA-tätning av glidkolven förhindrar att den fastnar
  • Fixeringsglid på invändig tandad spår för snabb och exakt volymjustering
  • Hög kemikaliebeständighet hos alla dispenseringskomponenter
  • Teleskopiska sugrör för variabel justering av flaskans höjd
  • Fullständigt autoklaverbar utan demontering
  • Användarjusteringsmöjlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Analog flaskdispenser med adaptrar
Kanaler 1
Volym (metrisk) 5,0 till 50 ml
Inkluderar Adaptrar GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (170 till 330 mm)